Merck
35382
Supelco
セクニダゾール ヘミ水和物
VETRANAL®, analytical standard
別名:
α,2-ジメチル-5-ニトロ-1H-イミダゾール-1-エタノール ヘミ水和物, (RS)-1-(2-メチル-5-ニトロイミダゾール-1-イル)-2-プロパノール ヘミ水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11N3O3 · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
194.19
Beilstein:
8791511
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O.CC(O)Cn2c(C)ncc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/2C7H11N3O3.H2O/c2*1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13;/h2*3,5,11H,4H2,1-2H3;1H2
InChI Key
LPCFEXQLJSCCMQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35382-10MG:
35382-VAR:
35382-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)