Merck
34559
Supelco
Imazalil-(allyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-[2-(Allyl-d5-oxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole, Imazalil-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14D5H9Cl2N2O
CAS番号:
分子量:
302.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OC([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H])CN2C=NC=C2
InChI
1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2/i1D2,2D,7D2
InChI Key
PZBPKYOVPCNPJY-MACMZUOASA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Monitoring pesticide residues in olive oil: A study detailed the use of LC-MS/MS for monitoring seven pesticide residues, including Imazalil, in extra virgin olive oil, assessing consumer risk exposure and emphasizing the method′s accuracy and sensitivity for food safety (Schiano et al., 2024).
  • Antifungal properties of modified chitosan: This study synthesized maleopimaric anhydride-modified chitosan and investigated its antifungal properties, including against fungi susceptible to Imazalil, suggesting potential applications in biodegradable antifungal materials (Li et al., 2024).
  • Evaluation of fungicide mixtures in fish toxicity: An investigation into the toxic mechanisms of Imazalil and azoxystrobin, alone and in combination, on hook snout carp, provides insights into the toxic dynamics and safety thresholds needed for aquatic life conservation in environments exposed to these fungicides (Lv et al., 2024).
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34559-VAR:
34559-10MG:
34559-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1