Merck
94093
Supelco
Parathion-methyl-d6 (dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O-Dimethyl-d6 O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, Methyl parathion-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D6H4NO5PS
CAS番号:
分子量:
269.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥99 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
under inert gas (Argon)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
S=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
RLBIQVVOMOPOHC-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Parathion-methyl-d6 (dimethyl-d6) is an isotope-labeled analog of the organophosphorus insecticide, parathion-methyl.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
アナリシスノート
identification (LC-MS): identity conforms
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - open cup
引火点(℃)
46 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94093-BULK:
94093-5MG:
94093-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetamiprid-d3 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
39246
Acetamiprid-d3