Merck
34095
Supelco
フルアジナム
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-p-トルイジン, 3-クロロ-N-(3-クロロ-2,6-ジニトロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H4Cl2F6N4O4
CAS番号:
分子量:
465.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1Nc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H4Cl2F6N4O4/c14-6-1-4(12(16,17)18)3-22-11(6)23-9-7(24(26)27)2-5(13(19,20)21)8(15)10(9)25(28)29/h1-3H,(H,22,23)
InChI Key
UZCGKGPEKUCDTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fluazinam is a 2,6-dinitroaniline protectant fungicide, which belongs to the pyridinamine group. It can mostly find applications in agriculture.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34095-100MG:
34095-BULK:
34095-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
ジメトモルフ PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46027
ジメトモルフ
フィプロニル certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
16785
フィプロニル
ボスカリド PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33875
ボスカリド
硫黄 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36576
硫黄
フィプロニル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46451
フィプロニル
グリホサート PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45521
グリホサート
酸化銅(I) ≥99.99% trace metals basis, anhydrous
Sigma-Aldrich
566284
酸化銅(I)
The species sensitivity distribution approach compared to a microcosm study: a case study with the fungicide fluazinam
Wijngaarden V.A.P.R
Ecotox. Environ. Safety, 73, 109-122 (2010)
Fluazinam-induced apoptosis of SH-SY5Y cells is mediated by p53 and Bcl-2 family proteins
Lee EJ, et al.
Neurotoxicology, 32, 702-710 (2011)
Fate of azoxystrobin, fluazinam, kresoxim-methyl, mepanipyrim, and tetraconazole from vine to wine
Cabras P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46, 3249-3251 (1998)
Handbook of Pesticide Toxicology, Two-Volume Set: Principles and Agents, Volume 1, 1 (2001)
Cells?Advances in Research and Application: 2012 Edition (2012)