Merck
34076
Supelco
フェナゾピリジン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2,6-ジアミノ-3-(フェニルアゾ)ピリジン 塩酸塩, Urodine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11N5 · HCl
CAS番号:
分子量:
249.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].Nc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C11H11N5.ClH/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H/b16-15+;
InChI Key
QQBPIHBUCMDKFG-GEEYTBSJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phenazopyridine hydrochloride is a commercial coloring azo dye, which exhibits an analgesic effect on mucosa of the urinary tract. It is also used to provide symptomatic relief of pain in conditions such as cystitis and urethritis. It can also be used in combination with a suitable antibacterial agent in order to treat urinary tract infections.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34076-VAR:
34076-BULK:
34076-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adsorptive stripping voltammetric assay of phenazopyridine hydrochloride in biological fluids and pharmaceutical preparations
Sabry.MS
Talanta, 50(1), 133-140 (1999)
Williams L and WilkinsT
Clinical Pharmacology Made Incredibly Easy!, (3) (2009)