シェルフライフ
36 mo.
品質水準
包装
bottle of 6 mL
メーカー/製品名
BioControl
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with GDS
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
For use with specific GDS Application Notes only.
アプリケーション
For use in Application Note MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, cannot be substituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
構成
One bottle, 70 mL
試験法
PCR
よく一緒に購入される製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)