シェルフライフ
36 mo.
包装
bottle of 1.5 mL
メーカー/製品名
BioControl
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
関連するカテゴリー
詳細
For use with specific GDS Application Notes only.
アプリケーション
Foruse in Application Note MK_AN4580EN/ MS_AN4580EN, cannot besubstituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
構成
One bottle, 1.5 mL
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)