32995
レボチロキシンナトリウム 水和物
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3,3′,5,5′-テトラヨード-L-チロニン 一ナトリウム塩 水和物, ナトリウムO-(4-ヒドロキシ-3,5-ジヨードフェニル)-3,5-ジヨード-L-チロシン 水和物
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
InChI Key
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
遺伝子情報
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32995-VAR:
32995-BULK:
32995-25MG:4548173997131
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano