グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
bp
143-145 °C (lit.)
密度
1.324 g/mL at 20 °C
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI Key
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- microwave-promoted liquid-phase synthesis of 3,5-disubstituted 2-thioxotetrahydropyrimidin-4-ones
- preparation of hydrophilic and macroporous polymer resins modified with isothiocyanate groups
- synthesis of diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones, which are potential anticancer agents
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.9 °F - closed cup
引火点(℃)
70.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
26210-25ML-F:
26210-INTR-F:
26210-VAR-F:
26210-100ML-F:
26210-500ML-F:
26210-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)