安全性情報
8.02680
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionyl chloride
for synthesis
別名:
3-Chloropropionyl chloride, 3-Chloropropionic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
210-890-4
蒸気圧
10 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8.8-20.2 % (v/v)
pH
<7 ( in H2O)
mp
-32 °C
転移温度
flash point 49 °C
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI Key
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
3-Chloropropionyl chloride for synthesis. CAS No. 625-36-5, EC Number 210-890-4.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.318 - 1.323Identity (IR)passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.9 °F - closed cup
引火点(℃)
70.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体