Merck
12801
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
purum, ≥98%
別名:
テトラクロロ銅(II)酸ジアンモニウム二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
277.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
InChI Key
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Detection of iron in steel
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12801-VAR-R:
12801-1KG-R:
12801-6X1KG-R:
12801-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)