Merck
00634
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
puriss., ≥99.0% (AT)
別名:
Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
277.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (AT)
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
不純物
≤0.005% SO4
≤0.05% free acid (as HCl)
微量陽イオン
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
InChI Key
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate has been used in the preparation of starch cuprate via microwave-assisted cupration of potato starch.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00634-BULK:
00634-1KG:4548173310268
00634-VAR:
00634-250G:4548173310275
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterisation of starch cuprate.
Staroszczyk H.
Food Chemistry, 129(3), 1217-1223 (2011)