Merck
N3020
Sigma-Aldrich
ヌクレアーファストレッド溶液 溶液
別名:
カルシウムレッド溶液 , ケルンエヒトロート液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI Key
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
Nuclear Fast Red はアントラキノン色素であり、カルシウムレッドともよばれています。
アプリケーション
赤色の核対比染色剤として使用されます。Nuclear Fast Red 溶液は、以下の用途に使用されています:
  • 細胞内 MNP (磁性ナノ粒子)分布の、デュアルビーム(FIB[集束イオンビーム]/SEM[走査電子顕微鏡])解析に
  • LacZ 組織の組織学的分析における対比染色液としておよび細胞外マトリックスのプロテオグリカン染色に
  • In situ ハイブリダイゼーション。
構成
0.1% ヌクレアファストレッド 、 5% 硫酸アルミニウム
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N3020-BULK:
N3020-100ML:4548174009673
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spectroscopic and electrochemical studies on the binding mechanism of DNA with an anthraquinone biological dye, nuclear fast red
Wang Q, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 6(4), 5470-5481 (2011)
Poly-l-lysine-coated magnetic nanoparticles as intracellular actuators for neural guidance
Riggio C, et al.
International journal of nanomedicine, 7, 3155-3155 (2012)
Deregulated expression of EZH2 in congenital brainstem disconnection
Barth PG, et al.
Neuropathology and Applied Neurobiology, 43(4), 358-365 (2017)
Yu Chen et al.
Biology of reproduction, 99(4), 806-816 (2018-05-17)
Environmental endocrine disruptors (EEDs) that affect androgen or estrogen activity may disrupt gene regulation during phallus development to cause hypospadias or a masculinized clitoris. We treated developing male tammar wallabies with estrogen and females with androgen from day 20-40 postpartum
Non-linear optical microscopy as a novel quantitative and label-free imaging modality to improve the assessment of tissue-engineered cartilage
Islam A, et al.
Osteoarthritis and Cartilage, 25(10) (2017)
関連コンテンツ
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
標準および特殊な染色法および色素を用いた、研究および臨床病理検査用の生物学的組織の染色の重要性についてご紹介します。