Merck
108170
Sigma-Aldrich
ニトロメタン
reagent grade, 96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3NO2
CAS番号:
分子量:
61.04
Beilstein:
1698205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
bp:
101.2 °C (lit.)
グレード
reagent grade
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg
アッセイ
96%
フォーム
liquid
自己発火温度
784 °F
expl. lim.
7.3 %, 33 °F
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
108170-2.5L:
108170-20L:
108170-1L-D:
108170-2.5L-D:
108170-BULK:
108170-18L:
108170-4L:
108170-VAR:
108170-1L:
108170-VAR-D:
108170-20L-D:
108170-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Atanu Bhattacharya et al.
The Journal of chemical physics, 136(2), 024321-024321 (2012-01-21)
Decomposition of electronically excited nitro-containing molecules with different X-NO(2) (X = C, N, O) moieties has been intensively investigated over the past decades; however, their decomposition behavior has not previously been compared and contrasted. Comparison of their unimolecular decomposition behavior
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)