Merck
09804
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-furyl)-D-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
別名:
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-furyl)propionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-3-(2-furyl)-D-alanine (dicyclohexylammonium) salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO5 · C12H23N
CAS番号:
分子量:
436.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc3ccco3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO5.C12H23N/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-17-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m1./s1
InChI Key
QYEOQPFAYJEDFE-SBSPUUFOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09804-VAR:
09804-1G:
09804-BULK:
09804-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)