Merck
1.08602
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
buffer substance TRICIN
別名:
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, Tricine, N-Tris(hydroxymethyl)methylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
EC Index Number:
227-193-6
NACRES:
NA.05
品質水準
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
187 °C
溶解性
100 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
詳細
バッファー用 TRICIN
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.075Chloride (Cl)≤ 0.05 %Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.005 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C8.15
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3