Merck
97233
Sigma-Aldrich
1,3-ジ-Z-2-(トリフルオロメチルスルホニル)グアニジン
≥98.0% (HPLC)
別名:
1,3-ビス(ベンジルオキシカルボニル)-2-(トリフルオロメチルスルホニル)グアニジン, 2-(トリフルオロメチルスルホニル)-1,3-ジ-Z-グアニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16F3N3O6S
CAS番号:
分子量:
459.40
Beilstein:
7956609
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
InChI Key
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
グアニジル化試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3804-3804 (1998)