Merck
07233
Millipore
最大回収率希釈液
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
ペプトン生理食塩水希釈液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 6887-1:2017
according to ISO 8199:2018
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
peptic digest of animal tissue, 1.0 g/L
sodium chloride, 8.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
microbiology
適合性
nonselective for bacteria (General Media)
関連するカテゴリー
詳細
最大回収率希釈液は、等張の希釈液です。動物組織のペプシン消化物の保護作用と、生理食塩水の浸透圧バランスを組み合わせています。低濃度の動物組織のペプシン消化物は、生物が1~2時間増殖しないように維持するために役立ちます。等張性は、さまざまな検体から生物を確実に回収できるようにします。致死に近い状態で傷害を受けた生物のため、蒸留水や水懸濁液中では致死率が高くなります。
アプリケーション
最大回収希釈液は、各種ソースから微生物を最大限の効率で回収することを目的とした保護特性を持つアイソトニック媒質です。低濃度のペプトンを含むため、サンプル希釈後1-2時間は微生物の増殖は起こりません。
調製ノート
精製水1,000 mLに9.5 gを懸濁させます。必要に応じて加熱し、培地を完全に溶かします。121°Cで15分間滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.W. Patterson, J.A. Cassells
The Journal of Applied Bacteriology, 26, 493-493 (1963)
Development and application of an in vitro methodology to determine the transit tolerance of potentially probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium species in the upper human gastrointestinal tract
W.P. Charteris
Journal of Applied Microbiology, 84.5 , 759-768 (1998)