安全性情報
06474
Supelco
Amberlite XAD1180N polymeric adsorbent
20-60 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite XAD1180N, 20-60 mesh
テクニック
LPLC: suitable
表面積
450 m2/g
損失
~65% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene/divinylbenzene
マトリックス活性基
polymer
粒径
20-60 mesh
350-600 μm
ポアサイズ
1.4 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
アプリケーション
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts.
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06474-250G:
06474-VAR:
06474-1KG:
06474-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3