グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
InChI Key
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05890580-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)