SMB00389
Isoxanthohumol
≥99% (HPLC)
別名:
Isoxanthohumol, 4,7-Dihydroxy-5-methoxy-8-prenylflavanone, Humulol, IXN, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O5
CAS番号:
分子量:
354.40
Beilstein:
10199264
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
InChI Key
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoxanthohumol is a polyphenol found in Humulus lupulus.
生物化学的/生理学的作用
Isoxanthohumol displays antioxidant, anti-inflammatory, and anti-angiogenic properties.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3