Merck
04570595
(−)-イソプレゴール
primary reference standard
別名:
(1R,2S,5R)-2-イソプロペニル-5-メチルシクロヘキサノール, (1R,3R,4S)-p-メンタ-8-エン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1906573
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
04570595-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)