Merck
04249
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム, 三塩基酸 一水和物
90%
別名:
リン酸三カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K3O4P · H2O
CAS番号:
分子量:
230.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
90%
不純物
≤0.002% heavy metals (as Pb)
損失
≤13% loss on ignition, 800 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES記法
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
InChI Key
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Potassium phosphate tribasic can be used in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of γ-boronated esters with aromatic halides to synthesize regioselectively substituted amino esters with the retention of configurations.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04249-1KG:
04249-500G:
04249-6X1KG:
04249-VAR:
04249-BULK:
04249-25KG-H:
04249-6X500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regio-and Stereocontrolled Access to ?-Boronated Unsaturated Amino Esters and Derivatives from (Z)-Alkenyl 1, 2-Bis (boronates)
Sridhar T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(2), 783-789 (2013)
Damião Pergentino de Sousa et al.
Natural product communications, 10(11), 1893-1896 (2016-01-12)
Aromatic plants produce volatile substances with high therapeutic potential. In view of the need for new respiratory and cardiovascular system pharmacological agents, the present study reports on the spasmolytic activity of two enantiomers of carvone and limonene, constituents of essential