グレード
for column chromatography
形状
beads
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
silica
マトリックス活性基
primary amine
粒径
50-160 μm
キャパシティ
1.0 meq/mL
かさ密度
0.25 g/mL
分離法
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
InChI Key
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02395-VAR:
02395-250G:
02395-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)