Merck
1372344
USP
ナイロン 6
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Nylon 6, Polycaprolactam
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-NH(CH2)5CO-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
自己発火温度
815 °F
メーカー/製品名
USP
転移温度
Tm 228.5 °C
Tg 62.5 °C
密度
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Polyamide 6 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
PA-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2185
PA-6
Polyamide - Nylon 12 (PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 100 g, min. particle size 10micron
GF33201098
Polyamide - Nylon 12