安全性情報
GF33201098
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 100 g, min. particle size 10micron
別名:
AM376010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 332-010-98
重量
100 g
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF33201098-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)