グレード
for extraction analysis
品質水準
蒸気密度
9.2 (vs air)
蒸気圧
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
770 °F
テクニック
GC/GC: suitable
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
酸価
<1
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.5 mg/kg
Co: ≤0.5 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00675-BULK:
00675-VAR:
00675-500ML:4548173982748
00675-100ML:4548173982731