Merck
01-6070
Sigma-Aldrich
塩化アンチモン(V)
別名:
五塩化アンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SbCl5
CAS番号:
分子量:
299.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
蒸気密度
>10.2 (vs air)
蒸気圧
0.13 psi ( 55 °C)
形状
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: antimony
利用可能性
available only in Japan
bp
92 °C/30 mmHg (lit.)
mp
2.8 °C (lit.)
密度
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
適合性
PCB分析用
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-6070-1-2ML-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In-transit chemical spill--West Virginia.
MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 35(6), 81-82 (1986-02-14)
M P Oliveira-Neto et al.
Ophthalmology, 107(1), 169-172 (2000-01-27)
To describe American cutaneous leishmaniasis of the eyelids and highlight the main clinical and diagnostic features of lesions, which are rare in this location. Retrospective, noncomparative case series Leishmanin skin test, touch preparations, histopathologic analysis, and culture in appropriate media
Flávio José Dutra de Moura et al.
Toxicology, 243(1-2), 66-74 (2007-11-21)
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) is a mediator of inflammation and has an important role in human and experimental renal diseases. Pentoxifylline (PTX) has been shown to inhibit cytokine synthesis, including TNF-alpha. The aim of the present study was to examine
J Carrió et al.
Experimental parasitology, 95(3), 209-214 (2000-08-31)
The determination of the intrinsic sensitivity of Leishmania strains to pentavalent antimonials in clinical trials, before treatment is begun, is essential in order to avoid failures and to allow alternative drugs to be chosen. A comparative study of SbV activity
Et2SBrSbCl5Br: an effective reagent for direct bromonium-induced polyene cyclizations.
Scott A Snyder et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(42), 7899-7903 (2009-09-17)