Merck
8.07837
Sigma-Aldrich
Antimony(V) chloride
for synthesis
別名:
Antimony(V) chloride, Antimony pentachloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl5Sb
CAS番号:
分子量:
299.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-601-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3-4 °C
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
InChI Key
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2