Merck
11719386001
Roche
免疫沈降キット(プロテインG)
sufficient for 20 reactions, kit of 1, suitable for immunoprecipitation (IP)
別名:
プロテインG, 免疫沈降キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
sufficient for 20 reactions
包装
kit of 1
メーカー/製品名
Roche
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
キットには、たんぱく質の細胞溶解、可溶化、安定化、および免疫精製に必要なすべての試薬が含まれています。
特異性
プロテインGは、異なる種からの免疫グロブリンの特定のクラスに特異的な結合部位を持つ、特定の細菌株から分離された細胞壁たんぱく質です。プロテインGは、IgGのほぼすべてのサブクラスと結合しますが、免疫グロブリンの他のクラスとは結合しません。
アプリケーション
免疫沈降キットは、プロテインGアガロースによる細胞抽出物からのたんぱく質免疫沈降に使用されています。
包装
1つのキットに5つの構成要素が含まれています。
調製ノート
標準溶液:溶解緩衝液/洗浄緩衝液1
キットには、125 mlの溶解緩衝液/洗浄緩衝液1に対する試薬が含まれています。4回の免疫沈降に十分な、少なくとも25 mlの容量を調製します。
25 mlの溶解緩衝液/洗浄緩衝液1を調製するには、5 mlのコア緩衝液、3.75 mlのNaCl、2.5 mlの洗剤混合物、および1つのcOmplete錠剤を混合します。最終容量が25 mlになるまで水を加えます。
溶液は2~8°Cで24時間安定です。アリコートを-15~-25°Cで貯蔵した溶液は、少なくとも4週間安定です。解凍後、完全に混合します。
洗浄緩衝液2
このキットには、50 mlの洗浄緩衝液2に対する試薬が含まれています。1回の免疫沈降には、この緩衝液が2 ml必要です。
50 mlの洗浄緩衝液2を調製するには、10 mlのコア緩衝液、25 mlのNaCl、および0.5 mlの洗剤混合物を混合します。最終容量が50 mlになるまで水を加えます。
溶液は2~8°Cで安定です。さらに長い期間にわたって貯蔵するには、アリコートを-15~-25°Cで貯蔵します。解凍後、完全に混合します。
洗浄緩衝液3
キットには25 mlの洗浄緩衝液3に対する試薬が含まれています。1回の免疫沈降にはこの緩衝液が1 ml必要です。
25 mlの混合物を調製するには、1 mlのコア緩衝液と0.25 mlの洗剤混合物を混合します。最終容量が25 mlになるまで水を加えます。
溶液は2~8°Cで安定です。さらに長い期間にわたって貯蔵するには、アリコートを-15~-25°Cで貯蔵します。解凍後、完全に混合します。
その他情報
生命科学研究専用。診断手順には使用しません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Core Buffer
  • NaCl
  • Detergent Mix
  • cOmplete Protease Inhibitor Cocktail Tablets (5)
  • Protein G Agarose ready-to-use
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Junping Ren et al.
PloS one, 9(3), e91865-e91865 (2014-03-13)
Human metapneumovirus (hMPV) is a leading cause of lower respiratory infection in young children, the elderly and immunocompromised patients. Repeated hMPV infections occur throughout life. However, immune evasion mechanisms of hMPV infection are largely unknown. Recently, our group has demonstrated
Xiaoying Ying et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 68(5), 1160-1170 (2016-08-31)
Ubiquitin-specific protease 18 (USP18), a USP family member, is involved in antiviral activity and cancer inhibition. Although USP18 is expressed in heart, the role of USP18 in the heart and in cardiac diseases remains unknown. Here, we show that USP18
Eun-Jin Choi et al.
Frontiers in molecular biosciences, 7, 609732-609732 (2021-02-20)
Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common cause of lower respiratory tract infection in young children. However, effective treatment against RSV is unavailable. tRNA-derived RNA fragments (tRFs) are a recently discovered family of non-coding RNAs. We made an early
Jianqiang Bao et al.
Molecular and cellular endocrinology, 327(1-2), 89-97 (2010-06-19)
Spermiogenesis represents the process through which haploid male germ cells differentiate from round spermatids into elongated spermatids and eventually the male gametes called spermatozoa. Haploid cell differentiation is unique to male germ cell development and many unique genes/proteins essential for
Yi Liu et al.
Cardiovascular research, 101(1), 87-96 (2013-11-29)
Toll-interacting protein (Tollip) is a critical regulator of the Toll-like receptor-mediated signalling pathway. However, the role of Tollip in chronic pressure overload-induced cardiac hypertrophy remains unclear. This study aimed to determine the functional significance of Tollip in the regulation of
プロトコル
Immunoprecipitation Kit (Protein G) Protocol & Troubleshooting
Immunoprecipitation Kit (Protein G) Protocol & Troubleshooting