詳細
IsoStripマウスモノクローナル抗体アイソタイピングキットは、マウスモノクローナル抗体の特性評価を短時間で実施するための、シンプルな3ステップのキットです。
内容
内容
- デベロップメントチューブは、抗マウスIg抗体でプレコーティングされたラテックスビーズの凍結乾燥品を含みます
- アイソタイピングストリップは、サブクラスおよび軽鎖特異的な抗マウスIg抗体でプレコーティングされています。
特異性
ラテックスビーズに結合させた抗マウス抗体は、アイソタイプに関係なく、すべてのマウスモノクローナル抗体と反応します。ストリップに固定化されたヤギ抗マウス抗体は、一般的な各マウス抗体アイソタイプ(IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、IgM、およびIgA)および軽鎖に、特異的に結合します。
IgML以外のすべての特異的抗体の1.0 μg/mLでの特異性:≧ 2
IgM Lambda、1.0 μg/mL:≧ 1
IgML以外のすべての特異的抗体の1.0 μg/mLでの特異性:≧ 2
IgM Lambda、1.0 μg/mL:≧ 1
アプリケーション
本キットは、マウスモノクローナル抗体(イムノグロブリン)のクラス、サブクラス、および軽鎖タイプの迅速な同定に使用されます。
特徴および利点
- 信頼的:標準的なELISAアッセイと同等の結果が得られます
- 迅速:開始から終了まで5分間
- 簡便:3ステップのみ
- 経済的:備品や追加の試薬が不要
- 高い特異性:FBSとの交叉反応性なし
包装
1つのキットには2のコンポーネントが含まれています。
規格
アッセイ時間:5分
サンプル材料:ハイブリドーマ上清、精製マウスモノクローナル抗体、腹水
サンプル材料:ハイブリドーマ上清、精製マウスモノクローナル抗体、腹水
調製ノート
使用液:サンプルを希釈します
- 必要な数のアイソタイピングストリップをキャニスターから取ります。同数のデベロップメントチューブの蓋を取ります。
チューブは区別できるように鉛筆かサインペンでラベリングします。 - マウスモノクローナル抗体を含むサンプルを、1% BSA/リン酸緩衝食塩水(PBS)、pH 7.2~7.6で希釈します。
培養上清サンプルは、1:10~1:100に希釈してください。腹水サンプルは1:20,000に希釈してください。これらは推奨の希釈率であり、使用するサンプル中の抗体濃度によっては異なる場合があります。弊社の実験では、0.1~1 g/mLのモノクローナル抗体
濃度の希釈サンプルが、最も良好な結果を与えます。この希釈サンプル150 mLを、デベロップメントチューブに加えます。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
法的情報
IsoStrip is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Development Tubes, containing lyophilized latex beads, precoated with anti-mouse-Ig antibodies
- Isotyping Strips, precoated with subclass- and light-chain-specific anti-mouse-Ig antibodies
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wioleta M Zelek et al.
Frontiers in immunology, 11, 612402-612402 (2021-01-12)
Better understanding of roles of complement in pathology has fuelled an explosion of interest in complement-targeted therapeutics. The C5-blocking monoclonal antibody (mAb) eculizumab, the first of the new wave of complement blocking drugs, was FDA approved for treatment of Paroxysmal
Julie A Webster et al.
Cancers, 13(12) (2021-07-03)
The current endoscopy and biopsy diagnosis of esophageal adenocarcinoma (EAC) and its premalignant condition Barrett's esophagus (BE) is not cost-effective. To enable EAC screening and patient triaging for endoscopy, we developed a microfluidic lectin immunoassay, the EndoScreen Chip, which allows
Jisheng Lin et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(8), 681-688 (2016-06-10)
There is a significant need for an effective multivalent Shigella vaccine that targets the most prevalent serotypes. Most Shigella vaccines under development utilize serotype-specific lipopolysaccharides (LPSs) as a major component based on protection and epidemiological data. As vaccine formulations advance
Wioleta M Zelek et al.
Immunology, 157(4), 283-295 (2019-05-24)
Over the last decade there has been an explosion in complement therapies; one-third of the drugs in the clinic or in development target C5 protein. Eculizumab, a monoclonal antibody (mAb) that binds C5 and blocks its cleavage by the convertase
Floriane Etienne et al.
Frontiers in oncology, 10, 20-20 (2020-03-03)
Antibodies directed against CD22 have been used in radioimmunotherapy (RIT) clinical trials to treat patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) with promising results. However, relevant preclinical models are needed to facilitate the evaluation and optimization of new protocols. Spontaneous