Merck
ZIQELEMT0
Milli-Q
Milli-Q® IQ Element精製キット
Produces high-quality Type 1 ultrapure water for trace elemental analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.85
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
製品種目
Milli-Q® IQ Element
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
1.5 L/min flow rate
9.1 kg operating weight (19.84 lb)
H × W × D
67.1 cm (26.4 in.) × 21.1 cm (8.3 in.) × 27 cm (10.6 in.)
入力
feed water nature ultrapure water
出力
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm (Ultrapure water)
詳細
Milli-Q® IQ Element純水製造・採水ユニットは、微量・超微量元素分析の最も厳しい要件に対応するために特別に設計されています。本ユニットをMilli-Q® IQ 7000またはMilli-Q® IQ 7003/05/10/15純水製造装置に接続すると、供給される超純水に含まれる元素汚染物質が1 ppt~ppt未満の極めて低い検出レベルであることが保証されます。
コンパクトなMilli-Q® IQ Elementユニットは、Milli-Q® IQ 7シリーズの純水製造装置のインラインに簡単に取り付けることができます。シンプルな採水ユニットは、清潔で管理された環境で、汚染のリスクなく、使用場所に直接設置することができます。
本製品に関する詳細については、メルクのテクニカルサービスチームにお問い合わせください
アプリケーション
Milli-Q® IQ Element純水製造・採水ユニットは、Milli-Q® IQ 7シリーズの純水製造装置と組み合わせることで、誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)、黒鉛炉原子吸光分析(GF-AAS)、微量イオンクロマトグラフィー(IC)などの微量・超微量元素分析に適した超純水を供給します。
微量・超微量の検出レベルは、環境試験、材料科学、半導体、医薬品分析、飲食品産業などの多様な分野における高感度分析の鍵となるものです。
特徴および利点
  • 使用時に給水される水には、ppt~ppt未満の検出レベルで極めて低量の元素汚染物質が含まれています。
  • IPAK Quanta® ICP研磨カートリッジは微量のイオンを検出限界未満レベルまで除去します。
  • 高純度0.1 μm Optimizer LW最終フィルターは微量の微粒子を除去します。
  • 本機に使用されているすべての部品は抽出物量が少ない素材で構成されています。
  • フットスイッチとディスペンサーがハンズフリーでの給水を可能にし、作業中の周囲からの汚染リスクを低減します。
  • 直感的なタッチスクリーンにより、管理、モニタリング、メンテナンスが容易になります。
  • データ管理システムにより、水質データのモニタリング、保管、迅速な検索が可能になります。
  • 保守が簡単:すべての精製カートリッジは簡単に交換できます。
構成
  • 提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
  • このカタログ番号には、純水製造ユニットの設置や長期にわたる正しい運用のために必要となる可能性のある消耗品、付属品および他の製品/サービスは含まれていません。
  • メルクのお客様は、それぞれ固有の純水ニーズをお持ちのため、購入品の確認をメルクの専門家にご依頼いただくことをお勧めします。メルクはいつでもお客様に寄り添ったアドバイスを提供します。 どうぞお気軽にお問い合わせください!
法的情報
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Mahmoud M Ghuniem et al.
Journal of AOAC International (2018-05-20)
Background: There is increasing concern about the health effects on humans due to continuous consumption of fruit juices contaminated with metals. Objective: Quadrupole inductively coupled mass spectrometry (Q-ICP-MS) was optimized, validated, and applied in routine analysis for determination of As
資料
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Elemental impurities in pharmaceutical products must be monitored and controlled at all stages of development and production. Ultrapure water produced by a Milli-Q® water system is recommended for ICP-MS and ICP-OES trace element analyses.