Merck
IPAKICPK1
Milli-Q
Milli-Q® IQ Element消耗品キット
Removes trace ionic contaminants and particulates from ultrapure water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
NACRES:
JA.13
品質水準
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
IPAK Quanta®
パラメーター
(Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
1.5 L/min flow rate (Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb
ポアサイズ
0.1 μm filter (final filter)
適合性
for use with Milli-Q® Element
詳細
Milli-Q® IQ Element消耗品キットは、IPK Quanta® ICP研磨カートリッジと0.1 μm Optimizer LW最終フィルターで構成されています。研磨カートリッジが微量イオンを除去し、フィルターが給水から微粒子を除去して高品質の超純水を製造します。
アプリケーション
生成される超純水は、ICP-MS、GF-AAS、微量ICによる高精度の分析に適しています。
特徴および利点
  • 超純水をppt以下のイオンレベルまで最適に精製するために。
  • 精製カートリッジは容易に交換できるように設計されています。
法的情報
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany