Merck
XX0060
Supelco
キシレン
Histology
別名:
キシレン、異性体の混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
215-535-7
蒸気圧
18 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
形状
liquid
expl. lim.
7 %
不純物
≤0.05% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
転移温度
flash point 29.4 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
histology
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI Key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clearing agent for routine histology and cytology applications.
アナリシスノート
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
XX0060-5:
XX0060-4:
XX0060-20:
XX0060-901:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3