Merck
VPMHKITNB9
Millipore
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
別名:
Viresolve® ProマイクロシールドHキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
物質
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts (yellow band))
品質水準
パラメーター
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.) × 3.1 cm2
ろ過面積
3.1 cm2
重量
4 gempty
不純物
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Viresolve® Pro PDキットは、お客様の評価、最適化、スケールアップ試験に最適です。各キットには、1種類のメンブレン層構成*からなるマイクロデバイス9個、ユーザーガイド、品質証明書が含まれます。エアベントがデバイスのエアロックを防止します。*Viresolve® Proデバイスは2層のメンブレンで構成されています。Viresolve® Pro Microデバイスはブリスターパックに個別包装され、デバイスロットおよび上層メンブレンのロット/ロール番号が表示されています。
アプリケーション
プロセス開発、試験、ウイルスクリアランス、評価
特徴および利点
  • プロセス開発、最適化、バリデーション試験のための小規模装置
  • タンパク質凝集体やその他の汚染物質を除去するためのメンブレンを用いた吸着プレフィルター
  • 1キットあたり9ユニット(1メンブレンロット)
その他情報
本品は、21 CFR 210.3(b)に定義されるノンファイバーリリースフィルターです。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany