Merck
VPMSKITNB9
Millipore
Viresolve® Pro Shield Micro Kit
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
別名:
Viresolve® Pro Shield
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
molded polypropylene component(s)
polyethersulfone membrane
white device (magenta band)
品質水準
メーカー/製品名
Viresolve®
パラメーター
3.5 bar max. inlet pressure (50 psig)
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H ×直径
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.)
H
3.83 cm (1.51 in.)
直径
3.07 cm (1.21 in.)
ろ過面積
3.1 cm2
不純物
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
female Luer inlet fitting
male Luer outlet (Slip)
male Luer outlet fitting
アプリケーション
(Process development studies, Viral clearance evaluations)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Viresolve Pro PDキットは、お客様の評価、最適化、スケールアップ試験に最適です。各キットには、1種類のメンブレン層構成*からなるマイクロデバイス9個、ユーザーガイド、品質証明書が含まれます。エアベントがデバイスのエアロックを防止します。
*Viresolve Pro デバイスは 2 層のメンブレンで構成されています。各 Viresolve Pro Shield Micro デバイスは、ブリスターパックで包装され、デバイスロットと最上層メンブレンのロット/ロール番号を記載したラベルが貼付されます。
特徴および利点
  • プロセス開発、最適化、バリデーション試験用小規模デバイス
  • 膜ベースの吸着式プレフィルトレーションが、タンパク質凝集体やその他のファウリング種を除去
  • 1キットあたり9ユニット(1種類のメンブレンロット)
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たす材料を用いて製造されました。
アナリシスノート
TOC/導電性
制御された50 L/m水洗浄後²、サンプルはUSPあたり500 ppb TOC未満<64>、USPあたり1.3 µS/cm未満<64>を示しました。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany