物質
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
品質水準
パラメーター
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
ろ過面積
3.4 cm2
重量
14.73 gempty
不純物
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Viresolve® Pro Micro 40キットは、フィルターのサイズ調整およびウイルスクリアランス評価の実施に理想的です。本キットには、3種類のメンブレンレイヤリングコンビネーション*からなるMicro 40デバイス3個を1セットとして、3セットが含まれており、品質証明書も付属しています。Viresolve® Pro Micro 40デバイスは、製品発売前にバイナリガステストを実施し、最適な品質と性能の一貫性を確保しています。
Viresolve® Proデバイスは2層のメンブレンで構成されています。Viresolve® Pro Device Micro 40 はブリスターパックに個別包装され、デバイスロットおよび上層メンブレンのロット/ロール番号が表示されています。
Viresolve® Proデバイスは2層のメンブレンで構成されています。Viresolve® Pro Device Micro 40 はブリスターパックに個別包装され、デバイスロットおよび上層メンブレンのロット/ロール番号が表示されています。
アプリケーション
プロセス開発、試験、ウイルスクリアランス、評価
特徴および利点
- プロセス開発、最適化、バリデーション試験のための小規模装置
- タンパク質凝集体やその他の汚染物質を除去するためのメンブレンを用いた吸着プレフィルター
- 1キットあたり9ユニット(1メンブレンロット)
その他情報
本品は、21CFR210.3(b)に定義されるノンファイバーリリースフィルターです。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany