Merck
931187
Sigma-Aldrich
Straight-Tip PVDF Tweezer with Carbon Tip
別名:
Gripper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Carbon tip tweezers help to avoid chipping the silicon wafer.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)