Merck
932957
Sigma-Aldrich
Tweezers Set
EMS DLC
別名:
Tweezer, Gripper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
Diamond Coated tweezer kit For fine and precision work: for demanding environments and working with hard samples or biological materials. Ideal for use in clean rooms. DLC tweezers tips are covered in a durable pure diamond film grown directly on the exposed metallic substrate. Body is non-magnetic, low carbon stainless steel. Set includes style 1, style 2A, style 3C, style 5, and style 7.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
932957-1EA