Merck
22435-U
Sigma-Aldrich
Stainless Steel Tweezers
L 6 in., pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
27112105
NACRES:
NB.35
フォーム
solid
包装
pkg of 1 ea
L
6 in.
詳細
Stainless Steel Tweezers - Perfect for picking up hot injector liners and detector parts or for preventing contamination with finger oils. Also useful for holding ferrules while inserting capillary tubing.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ピンセット Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
ピンセット
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps