Merck
BR112810
BRAND® forcep with pointed ends
PMP, L 145 mm
別名:
Forceps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
物質
PMP
特徴
autoclavable at 121 C
メーカー/製品名
BRAND 112810
L
145 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Forceps with Pointed Ends are precision tools designed for handling delicate materials in laboratory settings. Made from high-quality PMP (polymethylpentene), these forceps are lightweight yet durable, making them ideal for various applications. Designed to withstand autoclaving at 121 °C, ensuring effective sterilization for safe use in sterile environments.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5