物質
plastic forceps (fluorocarbon)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37922-0000
L
4.5 in. (114 mm)
詳細
Tefzel® Fluorocarbon plastic forceps have smooth square tips 1.6mm (1/16") wide.
特徴および利点
- Excellent for handling small balance weights
- Will withstand temperature up to 199ºC (390ºF); autoclavable
- Individually blister packed
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)