Merck
BAF379200000
SP Bel-Art® Plastic Forceps
polypropylene, L 5 in. (127 mm)
別名:
plastic forcep, reusable forceps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37920-0000
L
5 in. (127 mm)
詳細
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
特徴および利点
  • Strong and durable
  • Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)