Merck
SPR00S001
Milli-Q
SmartPak®精製パック
For use with RiOs 3 Systems
別名:
SmartPak® RO 3 Purification Pack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
A unique purification pak to product RO water directly from tap water
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
SmartPak®
適合性
for use with RiOs
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SmartPak® RO 3 Purification Pack is used with RIOs 3 Systems.
アプリケーション
This pak removes a wide variety of contaminants (organics, ions, particles...)
特徴および利点
Genuine consumable for the replacement of SPR00S001 - SmartPak® RO 3 Purification Pack.
法的情報
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany