主要文書
PR0G000T3
Milli-Q
Progard®前処理パック
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
別名:
Progard® T3前処理パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Progard®
ハロゲン化残留物質
<1 ppm (Cl2)
適合性
for use with Milli-Q® Direct
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Progard®前処理パックは、水道水から大きな粒子、有機化合物、遊離塩素を除去するように設計されています。これにより、逆浸透(RO)膜を、水垢の付着、有機物ファウリング、および塩素酸化から保護します。
Progard® T3前処理パックは、システムの寿命と性能の最適化を保証します。
システムの要件に応じた消耗品の交換は、システムの性能を仕様の範囲内に維持するために重要です。
Milli-Q® Direct純水製造装置に使用する設計となっています。
アプリケーション
水道水から有機物、遊離塩素、粒子を除去してROメンブレンを保護します。
特徴および利点
  • Progard® T3前処理パックは、ポリプロピレンおよびEPDMで作られています。
  • シルト密度指数(SDI)< 5、Cl2 < 1 ppmでの水道水給水に適します。
  • 天然の活性炭担体は高い表面積と吸着動力学を示し、1 ppmまでの塩素を含む給水を許容します。
  • デプスフィルター担体は高容量と最適化された保持力を示し、5までのSDIの給水を許容します。
  • イオンを放出することなく水垢の付着を回避するために特別に選択されたポリリン酸を含んでいます。
  • e-Sureタグによる100%トレーサビリティー - T3前処理パックはRFID技術を取り入れています。これがパックパラメータの即時確認を可能にし、システムの安全性と最適性能を保証し、完全なトレーサビリティーをもたらします。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany