SLGVS25LS
Millex™ Vial Vent(無菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, outlet spike, medical device
別名:
Millex™ Vial Vent Unit, Durapel™ 0.22µm Vent Filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
おすすめの製品
物質
PVC housing
PVDF membrane
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cap
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
製品種目
Millex™
特徴
hydrophobic
medical device
メーカー/製品名
Millex™
パラメーター
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi)
45 °C max. temp.
L × H × W
64 mm × 35 mm × 30 mm
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
Matrix
Durapel™
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
outlet spike
輸送温度
ambient
詳細
Millex™ Vial Vent(無菌)は、医療機器の換気および薬剤混合用途のための付属品として、空気とガスを滅菌するガスベントフィルターとして使用する医療機器です。
アプリケーション
密閉バイアルからの薬剤の再構成中に有害化合物を吸入しないようにするための保護手段として、薬局用途で使用します。
特徴および利点
- 0.22 μm 疎水性 Durapel™ ポリフッ化ビニリデン(PVDF)製フィルターは、バイアルベントに取り付けられたポリ塩化ビニル(PVC)製ハウジングに密閉
- バイアルベントスパイクは、通気目的でセプタム付きボトルに挿入できます
- 交差汚染を限定するため、気体溶液から膜の定格孔径より大きい微生物、粒子、沈殿、および非溶解粉末を除去します
- ほとんどの水溶液に適合します
- CE マーク付きです
その他情報
装置は医療および/または検査室の専門家のみを対象としています
法的情報
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany