Merck
SLFG02550
Millipore
Millex®疎水性PTFEシリンジフィルター
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable
別名:
0.2 μm PTFEシリンジフィルター, Fluoropore® PTFEシリンジフィルター, Millex-FGシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
housing diam.
30 mm
inlet to outlet H
19.8 mm
容量
100 mL
マトリックス
Fluoropore®
ポアサイズ
0.2 μm
入力
sample type organic solution(s)
gas
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Millex® 疎水性 PTFE シリンジフィルターは、通気およびガスろ過を目的としたオスルアースリップ排出口タイプの 25 mm シリンジフィルターです。10 ~ 100 ミリリットル(mL)容量の有機溶液をろ過し、機器を用いた解析前に粒子を除去するのに適しています。 
アプリケーション
Millex®-FG シリンジフィルターは、アルコール、濃縮酸・塩基、空気・ガスのろ過に適しています。 
特徴および利点
  • 非滅菌
  • 単回使用で使い捨て
  • オートクレーブ滅菌のみ対応
  • ポリプロピレン製ハウジングに封着された 0.2 µm 疎水性 Fluoropore® ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)メンブレンを含有
  • 水溶液、弱有機溶液、有機溶液に対応
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany