物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex™
特徴
holdup volume< 10 μL
hydrophobic
メーカー/製品名
Millex™
パラメーター
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
19.7 mm
直径
4 mm
ろ過面積
0.1 cm2
容量
1 mL
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
0.2 μm
入力
sample type organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
輸送温度
ambient
詳細
疎水性Fluoropore(PTFE)メンブレンを備える非滅菌Millex™シリンジフィルターの概要:
•有機溶媒中のサンプルのろ過に理想的で、ベント用途での大気中水分の逆流防止にも使用できます。
•広範な化学的適合性および有機溶液に対する優れた溶媒耐性を示します
• 皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、0.20 µm、0.45 µm、および5.0 µmの孔径と3種類の直径を用意しています
• ハウジングは、低抽出可能物質の高密度ポリエチレン(HDPE)またはポリプロピレンで作られています。
次の複数のパックサイズがあります:
NSで終わるSKU(-------NS):50個入りパック
NLで終わるカタログ番号(-------NL):100個入りパック
TLで終わるカタログ番号(-------TL):100個入りパック。これらのシリンジフィルターは排出管を備えます
NBで終わるカタログ番号(-------NB):250個入りパック
NKで終わるカタログ番号(-------NK):1000個入りパック
用途:
有機溶液の微粒子除去および清澄化、ベントろ過、ガスの滅菌
•有機溶媒中のサンプルのろ過に理想的で、ベント用途での大気中水分の逆流防止にも使用できます。
•広範な化学的適合性および有機溶液に対する優れた溶媒耐性を示します
• 皆様のアプリケーションニーズにお応えするために、0.20 µm、0.45 µm、および5.0 µmの孔径と3種類の直径を用意しています
• ハウジングは、低抽出可能物質の高密度ポリエチレン(HDPE)またはポリプロピレンで作られています。
次の複数のパックサイズがあります:
NSで終わるSKU(-------NS):50個入りパック
NLで終わるカタログ番号(-------NL):100個入りパック
TLで終わるカタログ番号(-------TL):100個入りパック。これらのシリンジフィルターは排出管を備えます
NBで終わるカタログ番号(-------NB):250個入りパック
NKで終わるカタログ番号(-------NK):1000個入りパック
用途:
有機溶液の微粒子除去および清澄化、ベントろ過、ガスの滅菌
規格
実験室での一般的用途に限ります。
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany