安全性情報
S7108
Sigma-Aldrich
ApopTag停止/洗浄バッファー
ApopTag Stop/Wash Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質水準
メーカー/製品名
ApopTag
Chemicon®
テクニック
activity assay: suitable (apoptosis)
輸送温度
dry ice
詳細
ApopTag停止/洗浄バッファーは、アポトーシス細胞の検出時に断片化されたDNAの3′-OH末端を標識する際に使用することを目的としています。以下での使用に適格です:Apoptag In Situアポトーシス検出キット(カタログ番号:S7100、S7101、S7111、S7165)。
提供資材
各ボトルには、20 mLのApopTag停止/洗浄バッファーが含まれています。
ApopTagは、Serologicals Companyの登録商標です。
アプリケーション
使用上の注意
以下を添加することで、ワーキング強度の停止/洗浄バッファーを調製します:
1 mLのApopTag停止/洗浄バッファー
34 mLのdH2O
合計35 mL
これは、コプリンジャーで5枚のスライドを処理するのに十分な量です。 ワーキング強度の停止/洗浄バッファーは、事前に調製でき、ガラスまたはプラスチック容器で4℃で最長1年間保存できます。 各実験には新鮮なアリコートを使用してください。
ワーキング強度の停止/洗浄バッファーは、完全なApopTagマニュアルの「停止/洗浄バッファーの添加」ステップですぐに使用できる状態です。
注記:沈殿を避けるため、15秒間攪拌し、室温で10分間インキュベートしてください。
保管および安定性
-15℃~-25℃で保存することをお勧めします。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S7108:
試験成績書(COA)