Merck
S384PCR
Millipore
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
別名:
Montage PCR Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
物質
polystyrene
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
100 μL sample volume (per well)
テクニック
PCR: suitable
プレートサイズ
384 wells
ポアサイズ
pore sizeproprietary
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Filter Code: PCR
アプリケーション
PCR産物の精製
Research Category
Nucleic acid
特徴および利点
Proprietary membrane
構成
Does not include reagents
物理的形状
Color Code: 透明
その他情報
Automation Compatible: No
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany